Merck
233331
Sigma-Aldrich
Acetonitrile-d3
99.8 atom % D, contains 1 % (v/v) TMS
Szinonimák:
Methyl-d3 cyanide, Trideuteroacetonitrile
About This Item
Lineáris képlet:
CD3CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
44.07
Beilstein:
1740230
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
izotóptisztaság
99.8 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
liquid
tartalmaz
1 % (v/v) TMS
robbanási határérték
3.0-16 % (lit.)
technika/technikák
NMR: suitable
törésmutató
n20/D 1.341 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
-46 °C (lit.)
sűrűség
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Javasolt termékek
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
42.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
6 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Magnetic Resonance Studies of Anisotropic Molecular Rotation in Liquid Acetonitrile-d3.
Bopp TT.
J. Chem. Phys. , 47(9), 3621-3626 (1967)
[Cp*IrCl2]2-catalysed cyclization of 2-alkynylanilines into indoles.
Kumaran E and Leong WK.
Tetrahedron Letters, 55(40), 5495-5498 (2014)
Pressure dependencies of rotational, translational, and viscous friction coefficients in water-d2, acetonitrile-d3, acetonitrile, chloroform, and benzene.
Wakai C and Nakahara M.
J. Chem. Phys. , 100(11), 8347-8358 (1994)
Alejandro G Lichtscheidl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(36), 16156-16163 (2015-08-22)
The synthesis and full characterization, including Nuclear Magnetic Resonance (NMR) data ((1)H, (13)C{(1)H} and (119)Sn{(1)H}), for a series of Me3SnX (X = O-2,6-(t)Bu2C6H3 (), (Me3Sn)N(2,6-(i)Pr2C6H3) (), NH-2,4,6-(t)Bu3C6H2 (), N(SiMe3)2 (), NEt2, C5Me5 (), Cl, Br, I, and SnMe3) compounds in
Anne Warner et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 105, 46-54 (2014-12-22)
Stability-indicating reversed phase HPLC methods have been developed and validated for the determination of 13 potential process and degradation impurities in pemetrexed disodium drug substance (DS) and pemetrexed for injection drug product (DP). This paper describes the development of HPLC-UV