1.02904
Acetonitrile-d3
deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy MagniSolv™
Szinonimák:
Methyl-d3 cyanide, Trideuteroacetonitrile
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
97 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
525 °C
hatékonyság
2730-3800 mg/kg LD50, oral (Rat)
988 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
3.0-16 % (v/v)
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
≤0.050% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
≤0.100% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
törésmutató
n20/D 1.341 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
-42 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 2 °C
sűrűség
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Multicomponent Self-Assembled Metal-Organic [3]Rotaxanes: This research highlights the use of Acetonitrile-d₃ in the synthesis of complex metal-organic frameworks, which are crucial for the development of new materials with potential applications in catalysis and molecular electronics (Yang et al., 2015).
- 13C NMR quantification of mono and diacylglycerols: Utilizing Acetonitrile-d₃ as a solvent, this study enhances the accuracy of quantifying lipid structures in food science and biochemistry, making significant contributions to the understanding of lipid metabolism and its implications for health and disease (Fernandes et al., 2012).
- Structure-function relationships in high-density docosylsilane bonded stationary phases: Acetonitrile-d₃ is employed to study the interaction of solvents with stationary phases in chromatography, providing insights into solvent effects on the stability and efficiency of chromatographic separations, pivotal for analytical chemistry (Liao and Pemberton, 2008).
Analízis megjegyzés
Water (NMR, H₂O): ≤ 0.050 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O): ≤ 0.100 %
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.00 °C - closed cup