Fontos dokumentumok
366544
Acetonitrile-d3
99.8 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Szinonimák:
Methyl-d3 cyanide, Trideuteroacetonitrile
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
99.8 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
liquid
tartalmaz
0.03 % (v/v) TMS
robbanási határérték
3.0-16 % (lit.)
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
≤0.02% water
water
törésmutató
n20/D 1.341 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
-46 °C (lit.)
sűrűség
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It may be used as:
- IR and NMR solvent.
- Probe for zeolite acidity.
- Cartridge eluent in HPLC- SPE (solid-phase extraction)-NMR technique.
Javasolt termékek
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?