Fontos dokumentumok
567205
Tetramethylthiuram monosulfide
97%
Szinonimák:
UNADS
Teszt
97%
mp
107-111 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
dithiocarbamate
thioether
SMILES string
CN(C)C(=S)SC(=S)N(C)C
InChI
1S/C6H12N2S3/c1-7(2)5(9)11-6(10)8(3)4/h1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
REQPQFUJGGOFQL-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
312.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
156 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?