Merck
566446
Sigma-Aldrich
3-(Difluoromethoxy)aniline
97%
About This Item
Lineáris képlet:
CHF2OC6H4NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
159.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
törésmutató
n20/D 1.5100 (lit.)
bp
201-202 °C (lit.)
sűrűség
1.276 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
Nc1cccc(OC(F)F)c1
InChI
1S/C7H7F2NO/c8-7(9)11-6-3-1-2-5(10)4-6/h1-4,7H,10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RSOFZRXRIPVBBM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)