Merck
331546
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
99%
About This Item
Lineáris képlet:
(CF3)2C6H3NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
229.12
Beilstein:
2653046
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.432 (lit.)
bp
70-71 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
1.467 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
Nc1cc(ccc1C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F6N/c9-7(10,11)4-1-2-5(6(15)3-4)8(12,13)14/h1-3H,15H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XWMVIJUAZAEWIE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2,5-Bis(trifluoromethyl)aniline may be used in chemical synthesis.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
159.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
71 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Soumya Mukherjee et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 24(45), 11771-11778 (2018-05-29)
Fluorous organic building blocks were utilized to develop two self-assembled, hydrophobic, fluorinated porous organic polymers (FPOPs), namely, FPOP-100 and FPOP-101. Comprehensive mechanical analyses of these functionalised triazine network polymers marked the introduction of mechanical stiffness among all porous organic network