Merck
M54201
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)aniline
97%
Szinonimák:
2-(Methylmercapto)aniline, 2-Aminothioanisole
About This Item
Lineáris képlet:
CH3SC6H4NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
139.22
Beilstein:
386211
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.624 (lit.)
bp
234 °C (lit.)
sűrűség
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CSc1ccccc1N
InChI
1S/C7H9NS/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WBRPQQSADOCKCH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Manisha Das et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(4), 1292-1313 (2019-01-05)
Rational ligand design approaches allowed {Cu2(μ-OH/OMe)} cores to be accommodated within μ-phenoxido bis(tetradentate) and μ-phenoxido bis(tridentate) ligands having thioether donors. The complexes [Cu2(μ-H2L1)(μ-OH)](ClO4)2·2H2O (1), [Cu2(μ-L2)(μ-OH)(OH2)](ClO4)2 (2a) and [Cu2(μ-L2)(μ-OCH3)(OH2)](ClO4)2 (2b) were obtained from an N2O3S2 donor set bearing the H3L1 ligand
Takashi Ikawa et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(19), 4320-4332 (2020-01-03)
Benzynes were selectively generated in situ from phenols and trapped regioselectively with potassium hexamethyldisilazide to form primary anilines following acidic workup. The direct conversion of a phenolic hydroxyl group into a free amino group is a useful method for the