Merck
28623
Sigma-Aldrich
4-(Heptadecafluorooctyl)aniline
≥95.0% (GC)
Szinonimák:
4-(Perfluorooctyl)aniline
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H6F17N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
511.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥95.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (GC)
Forma
solid
mp
42-47 °C
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
NC1=CC=C(C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(F)F)F)F)F)F)F)F)F)C=C1
InChI
1S/C14H6F17N/c15-7(16,5-1-3-6(32)4-2-5)8(17,18)9(19,20)10(21,22)11(23,24)12(25,26)13(27,28)14(29,30)31/h1-4H,32H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZQTZVMUNYIDMJV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-(Heptadecafluorooctyl)aniline was used in the synthesis of fluorous (S)-pyrrolidine-thiourea bifunctional organocatalyst.
Egyéb megjegyzések
Building block for introducing a 4-perfluoroalkylaryl moiety
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Célzott szervek
Liver
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
D. Crich et al.
Tetrahedron, 55, 14261-14261 (1999)
M. Matsui et al.
Liq. Cryst., 21, 669-669 (1996)
N. Yoshino et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 65, 2141-2141 (1992)
Liang Wang et al.
Synlett : accounts and rapid communications in synthetic organic chemistry, 3(2010), 433-436 (2010-08-19)
A novel fluorous (S)-pyrrolidine-thiourea bifunctional organocatalyst is prepared. The catalyst shows good activity and enantioselectivity for direct α-chlorination of aldehydes using N-chlorosuccinimide (NCS) as the chlorine source. It can be recovered from the reaction mixture by fluorous solid-phase extraction with