Merck
342548
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethoxy)aniline
98%
About This Item
Lineáris képlet:
CF3OC6H4NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
177.12
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.466 (lit.)
bp
72-73 °C/8 mmHg (lit.)
sűrűség
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
Nc1cccc(OC(F)(F)F)c1
InChI
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-3-1-2-5(11)4-6/h1-4H,11H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SADHVOSOZBAAGL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Synthesis of 3-(trifluoromethoxy)aniline from 2-chlorophenol has been reported.
Alkalmazás
3-(Trifluoromethoxy)aniline may be used in chemical synthesis.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
185.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
85 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
A safe and economical synthesis of 3-(trifluoromethoxy) aniline from 2-chlorophenol.
Langlois B and Soula G.
Bulletin de la Societe Chimique De France, 6, 925-929 (1986)