Merck
564990
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine
Szinonimák:
Ishikawa’s Reagent
About This Item
Lineáris képlet:
CF3CHFCF2N(C2H5)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
223.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.3460 (lit.)
bp
56-57 °C (lit.)
sűrűség
1.230 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
fluoro
SMILES string
CCN(CC)C(F)(F)C(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H11F6N/c1-3-14(4-2)7(12,13)5(8)6(9,10)11/h5H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BNTFCVMJHBNJAR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
GC analysis includes Et2NCF=CFCF3 (two isomers), both of which are active fluorinating agents.
Alkalmazás
Reactant for:
  • Friedel-Crafts type arylation of hydrofluorocarbons
  • Microbial hydroxylation of antibiotics
  • Electrochemical fluorination of trialkylamines and tetraalkylammonium salts
  • Fluorination of pyrethroides
Reactant for synthesis of:
  • γ-Hydroxy-α-fluoro-α-trifluoromethylcarboxamide
  • Florfenicol and thiamphenicol
Demonstrates utility in fluorination.
Displays the ability to insert a fluoro(trifluoromethyl) methylene moiety in unsaturated alcohols.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
104.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
40 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Koch, G. et al
Synlett, 693-693 (2004)
Ogu, K-i et al
Tetrahedron Letters, 39, 305-305 (1998)