Fontos dokumentumok
719447
XtalFluor-M®
Szinonimák:
Difluoro(morpholino)sulfonium tetrafluoroborate, Difluoro-4-morpholinylsulfonium tetrafluoroborate, Morpho-DAST difluorosulfinium salt, Morpholinodifluorosulfinium tetrafluoroborate
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
mp
117-126 °C
funkcionális csoport
ether
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.F\S(F)=[N+]1/CCOCC1
InChI
1S/C4H8F2NOS.BF4/c5-9(6)7-1-3-8-4-2-7;2-1(3,4)5/h1-4H2;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SOCYGFRGCVLCSU-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Deoxofluorination reagent with a better safety profile, that doesn′t generate corrosive HF which makes it suitable for use in standard borosilicate vessels, and does not react violently with water
Reactant for:
- Preparation of fluorodisaccharides
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
This is an article regarding XtalFluor-E® and XtalFluor-M®: Convenient, Crystalline Deoxofluorination Reagents.