Merck
ALD00098
Sigma-Aldrich
3,6-Bis(methoxycarbonyl)-1,2,4,5-tetrazine
Szinonimák:
Dimethyl 1,2,4,5-tetrazine-3,6-dicarboxylate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H6N4O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
198.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Forma
crystals
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(C1=NN=C(C(OC)=O)N=N1)OC
InChI
1S/C6H6N4O4/c1-13-5(11)3-7-9-4(10-8-3)6(12)14-2/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QODPSGGFQFBWME-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tetrazine has shown to be a versatile building block as a substrate in inverse elecron demand hetero Diels-Alder reactions. The Boger group has reported this powerful approach in the synthesis of alkaloids.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Boger Lab utilizes nature's solutions in complex natural products, extending them through rational design for improved biological outcomes.