Merck
804401
Sigma-Aldrich
PyFluor
Szinonimák:
2-Pyridinesulfonyl Fluoride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H4FNO2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
161.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
95% (HPLC)
Minőségi szint
form
solid
mp
29-34 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=S(C1=CC=CC=N1)(F)=O
InChI
1S/C5H4FNO2S/c6-10(8,9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FCFXLXGZHDHJLB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-pyridinesulfonyl fluoride can be used for the deoxyfluorination of primary and secondary alcohols in combination with an amidine or guanidine base. In comparison with other common deoxyfluorination reagents, for example, DAST exhibits less elimination side products in direct comparison on certain substrates.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
The prevalence of organofluorine compounds in industry and drug design necessitates the ability to introduce C–F bonds to molecules.
Related Content
Doyle group focuses on nucleophilic fluorination using PyFluor and nickel catalysis with modular, air-stable nickel precatalyst.