Merck
562440
Sigma-Aldrich
6-Aminobenzothiazole
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H6N2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.20
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
87-91 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc2ncsc2c1
InChI
1S/C7H6N2S/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAYAYUOZWYJNBD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
6-Aminobenzothiazole can be prepared from 6-nitrobenzothiazole via sonochemical reduction method.
Alkalmazás
6-Aminobenzothiazole may be used in the synthesis of following:
  • 1-(6-amino-benzothiazolyl)-3-chloro-5-methoxytriazine
  • 6-[(4-N,N-dimethylaminophenyl)diazenyl]benzothiazole
  • 6-[(2-hydroxy-1-naphthyl)diazenyl]benzothiazole
  • 6-dimethylaminobenzothiazole
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
"Preparation of novel push-pull benzothiazole derivatives with reverse polarity: compounds with potential non-linear optic application"
Hrobarik P, et al.
Synthesis, 2005(04), 600-604 (2005)
"2-Hydroxy-4, 6-diamino-[1, 3, 5] triazines: a novel class of VEGF-R2 (KDR) tyrosine kinase inhibitors"
Baindur N, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 48(6), 1717-1720 (2005)
?The synthesis and structural study of two benzothiazolyl azo dyes: X-ray crystallographic and computational study of azo?hydrazone tautomerism?
Pavlovic G, et al.
Dyes and Pigments, 83(3), 354-362 (2009)