Merck
136085
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-chlorobenzothiazole
99%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H5ClN2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
184.65
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
mp
199-201 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Nc1nc2ccc(Cl)cc2s1
InChI
1S/C7H5ClN2S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h1-3H,(H2,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMNXKIDUTPOHPO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-amino-6-chloro-benzothiazole on microwave irradiation in the presence of 1-butyl-3-methylimidazolium and inorganic anions yields fluorinated benzothiazolo[2,3-b]quinazoline-2H-ones analogues. It has synergistic effect on inhibitive performance of propargyl alcohol during corrosion of mild steel in boiling HCl solution.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Synergistic effect of 2-amino-6-chloro-benzothiazole on inhibitive performance of propargyl alcohol during corrosion of mild steel in boiling hydrochloric acid solution.
Quraishi MA, et al.
Bulletin of Electrochemistry, 13(06), 257-259 (1997)
Jonathan R LaRochelle et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 25(24), 6479-6485 (2017-11-02)
The PTPN11 oncogene encodes the cytoplasmic protein tyrosine phosphatase SHP2, which, through its role in multiple signaling pathways, promotes the progression of hematological malignancies and other cancers. Here, we employ high-throughput screening to discover a lead chemical scaffold, the benzothiazolopyrimidones
Greener synthesis and photo-antiproliferative activity of novel fluorinated benzothiazolo [2, 3-b] quinazolines.
Arya K, et al. et al.
Medicinal Chemistry Research, 1-9 null
Ahmed S M Al-Janabi et al.
Journal of molecular structure, 1228, 129454-129454 (2020-10-27)
New Schiff bases {N'-(phenyl(pyridin-2-yl)methylene) isonicotinohydrazide (L1H), N1 -(naphthalen-1-yl)-N2 -(phenyl(pyridin-2-yl) methylidene) ethane-1,2-diamine (L2H), N-(6-chlorobenzo[d]thiazol-2-yl)-1-phenyl-1-(pyridin-2-yl) methanimine (L3H)}were synthesized by reaction of 2-benzoylpyridine with different amines (2-amino-6-chlorobenzothiazole, isonicotinohydrazide and N 1-(naphthalen-1-yl)ethane-1,2-diamine) and characterized by 1H-NMR, 13C-NMR, IR mass spectroscopy and elemental analysis. The