Merck
725005
Sigma-Aldrich
6-Aminobenzimidazole
95%
Szinonimák:
1H-1,3-Benzodiazol-6-amine, 3H-Benzoimidazol-5-ylamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H7N3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
133.15
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
mp
163-168 °C
SMILES string
Nc1ccc2nc[nH]c2c1
InChI
1S/C7H7N3/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WFRXSXUDWCVSPI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
S Trivulzio et al.
Pharmacological research communications, 20(11), 975-982 (1988-11-01)
Benzimidazole and some of its derivatives as 4-nitro and 5-nitro-benzimidazoles, 2-amino-, 4-amino- and 5-aminobenzimidazoles have been tested on gastric acid secretion in Shay-rats. Only 5-aminobenzimidazole decreased the gastric secretory process basal or stimulated by betazole. The antisecretory properties of 5-aminobenzimidazole