Merck
557927
Sigma-Aldrich
1-Ethynylnaphthalene
97%
Szinonimák:
α-Ethynylnaphthalene, α-Naphthylacetylene, 1-Ethynylnaphthalene, 1-Naphthylacetylene, 1-Naphthylethyne
About This Item
Lineáris képlet:
C10H7C≡CH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.6500 (lit.)
sűrűség
1.070 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C#Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H8/c1-2-10-7-5-8-11-6-3-4-9-12(10)11/h1,3-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCZUXEWWARACSP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-Ethynylnaphthalene can be prepared from 1-acetonaphthone or 1-naphthyl-2-trimethylsilylacetylene.
Alkalmazás
1-Ethynylnaphthalene may be used to synthesize bis-6,6′-(ethynyl-1-naphthalene)-2,2′-bipyridine.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
136.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
57.8 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
G J Hammons et al.
Chemical research in toxicology, 2(6), 367-374 (1989-11-01)
Since the N-oxidation of several carcinogenic arylamines has been shown to be catalyzed preferentially by cytochrome P-450IA2 in several species, homologous ethynyl-substituted aromatic hydrocarbons, 2-ethynylnaphthalene, 1-ethynylnaphthalene, and 2-ethynylfluorene, were synthesized and examined as potential mechanism-based inactivators of this monooxygenase. By
Bipyridylacetylenes 1: the synthesis of some bipyridylacetylenes via the palladium-catalyzed coupling of acetylenes with 2, 2'-dibromobipyridyl, and the single crystal X-ray structure of 6, 6'-bisphenylethynyl-2, 2'-bipyridine.
Butler IR and Soucy-Breau C.
Canadian Journal of Chemistry, 69(7), 1117-1123 (1991)