Merck
521167
Sigma-Aldrich
9-Ethynylphenanthrene
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
202.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
63-67 °C (lit.)
SMILES string
C#Cc1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C16H10/c1-2-12-11-13-7-3-4-9-15(13)16-10-6-5-8-14(12)16/h1,3-11H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FMKVRRYQWWPOAL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)