Fontos dokumentumok
11161
Sodium (R)-β-hydroxyisobutyrate
≥96.0%
Szinonimák:
(R)-β-Hydroxyisobutyric acid sodium salt, (R)-3-Hydroxy-2-methylpropionic acid sodium salt, R-HIBA, R-β-HIBA-Na, Sodium (R)-3-hydroxy-2-methylpropionate
Teszt
≥96.0% (GC)
≥96.0%
optikai tisztaság
enantiomeric excess: ≥98.0%
összetétel
sodium, 17.5-19.0%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].C[C@H](CO)C([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(2-5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RBJZIQZDAZLXEK-AENDTGMFSA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)