Fontos dokumentumok
715077
Isobutyl 4-hydroxybenzoate
97%
Szinonimák:
2-Methylpropyl 4-hydroxybenzoate, Isobutylparaben
Teszt
97%
form
solid
mp
75-80 °C
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CC(C)COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(2)7-14-11(13)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XPJVKCRENWUEJH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)