Merck
50070
Sigma-Aldrich
Glycinamide hydrochloride
≥99.0% (AT)
Szinonimák:
2-Aminoacetamide hydrochloride, Aminoacetamide hydrochloride, Glycine amide hydrochloride
About This Item
Lineáris képlet:
NH2CH2CONH2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
110.54
Beilstein:
3554199
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥99.0% (AT)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (AT)
Forma
solid
pKa (20 °C)
8.20
oldhatóság
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.1
funkcionális csoport
amide
amine
SMILES string
Cl.NCC(N)=O
InChI
1S/C2H6N2O.ClH/c3-1-2(4)5;/h1,3H2,(H2,4,5);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WKNMKGVLOWGGOU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Glycinamide hydrochloride may be used in the synthesis of [M(glycinamidato-N,N′)(ptpy)2] where ptpy = 2-(p-tolyl)pyridinato) and M= Rh or Ir.
It may be used in the synthesis of the following glycinamide-based imidazolidinones:
  • (±)-2-(2-phenylpropyl)imidazolidin-4-one
  • (±)-2-(2,4,4-trimethylpentyl)imidazolidin-4-one
  • (±)-2-[(R)-2,6-dimethyl-5-heptenyl]imidazolidin-4-one
  • (5R,6S,9R)-6-isopropyl-9-methyl-1,4-diazaspiro[4.5]decan-2-one
  • (5S,6S,9R)-6-isopropyl-9-methyl-1,4-diazaspiro[4.5]decan-2-one
  • (±)-2-methyl-2-pentylimidazolidin-4-one
  • (±)-2-ethyl-2-(2-methylbutyl)imidazolidin-4-one
  • (±)-2-(undecan-2-yl)imidazolidin-4-one
  • (±)-2-pentylimidazolidin-4-one
  • 2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)imidazolidin-4-one
Egyéb megjegyzések
Use in peptide coupling.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Preparation of Imidazolidin-4-ones and Their Evaluation as Hydrolytically Cleavable Precursors for the Slow Release of Bioactive Volatile Carbonyl Derivatives.
Trachsel A, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2012(14), 2837-2854 (2012)
N.J. Miles et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2299-2299 (1985)
Controlled gelation and sintering of monolithic gels prepared from g-alumina fume powder.
Tsai DS and Hsieh CC.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 74(4), 830-836 (1991)
Synthesis and Characterization of New Bis-Cyclometalated Rhodium and Iridium Complexes Containing the Glycinamidato Ligand.
Graf M, et al.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 639(7), 1117-1121 (2013)
Lihu Yang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(14), 3735-3739 (2006-05-16)
Systematic modification of a screening lead yielded a class of potent glycinamide based CCR2 antagonists. The best compound (55, (2S)-N-[3,5-bis(trifluoromethyl)benzyl]-2-{[2-(1-piperidinyl)ethyl]amino}-2-(3-thienyl)acetamide) displayed good binding affinity (IC50=30 and 39 nM) toward human monocytes and CHO cell expressing human CCR2b, respectively. Functionally, it