Merck
32137
Supelco
Butyl 4-hydroxybenzoate-(ring-13C6)
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
4-Hydroxybenzoic acid-(ring-13C6) n-butyl ester, Butyl paraben-(ring-13C6)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C6C5H14O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
200.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCOC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3/i4+1,5+1,6+1,7+1,9+1,10+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QFOHBWFCKVYLES-PXKSRZEUSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)