Fontos dokumentumok
380709
Benzyl 4-hydroxybenzoate
99%
Szinonimák:
4-Hydroxybenzoic acid benzyl ester, Benzyl paraben
Teszt
99%
Forma
powder
mp
109-112 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
funkcionális csoport
ester
phenyl
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,15H,10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MOZDKDIOPSPTBH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Jogi nyilatkozat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?