Merck
522570
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
97%
Szinonimák:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol, 4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol cyclic ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H17BO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
220.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
113-117 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H17BO3/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-5-7-10(14)8-6-9/h5-8,14H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BICZJRAGTCRORZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Widely used in Suzuki coupling chemistry.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tetrahedron, 58, 9633-9695 (2002)
Advanced Synthesis & Catalysis, 345, 580-583 (2003)