435503
Poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)
average Mn ~3,300
Szinonimák:
Pluronic® 31R1, PPG-PEG-PPG
About This Item
Javasolt termékek
form
viscous liquid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn ~3,300
összetétel
PEG, 10 wt. %
törésmutató
n20/D 1.454
felületi feszültség
34 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
viszkozitás
660 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
átmeneti hőmérséklet
softening point −25 °C
cloud point 25 °C (1 wt. % aqueous solution)
sűrűség
1.018 g/mL at 25 °C
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
2.0 - 7.0
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.