Merck
438200
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol-ran-propylene glycol)
average Mn ~12,000
Szinonimák:
PEG/PPG Copolymer
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
viscous liquid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn ~12,000
törésmutató
n20/D 1.466
viszkozitás
35,000 cSt(25 °C)(lit.)
bp
>200 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
pour point 4 °C
oldhatóság
H2O: soluble at <70 °C
sűrűség
1.092 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCCO.CC(O)CO
Alkalmazás
Hydraulic fluids, metal working fluids and lubricants, heat transfer fluids, solder assist fluids, quenchants, lubricants, solvents, plasticizers and foam control agents.
Tulajdonságok és előnyök
Good lubricity under load, noncorrosive to metals. Very low ash content, low pour point, excellent thermal stability.
Fizikai forma
Dihydroxy functional.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)