Fontos dokumentumok
435473
Poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)
average Mn ~2,000
Szinonimák:
Pluronic® 10R5, PPG-PEG-PPG
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn ~2,000
összetétel
PEG, 50 wt. %
törésmutató
n20/D 1.461
felületi feszültség
51 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
viszkozitás
480 cP(77 °C, Brookfield)(lit.)
átmeneti hőmérséklet
pour point 15 °C
cloud point 69 °C (1 wt% aqueous solution, 1 wt. % aqueous solution)
sűrűség
1.058 g/mL at 25 °C
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
12.0 - 18.0
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.