Merck
129623
2-Mercaptopyrimidine
98%
Szinonimák:
2-Pyrimidinethiol
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H4N2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
112.15
Beilstein:
107105
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder
mp
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Sc1ncccn1
InChI
1S/C4H4N2S/c7-4-5-2-1-3-6-4/h1-3H,(H,5,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HBCQSNAFLVXVAY-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Alkalmazás
2-Pyrimidinethiol has been used to study the highly selective palladium catalyzed kinetic resolutions of the racemic cyclic allylic carbonates and racemic acyclic allylic carbonates. It has also been used to study the photodegradation of 2-pyrimidinethiol in aerated aqueous solution using zinc oxide.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hans-Joachim Gais et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 9(17), 4202-4221 (2003-09-04)
We describe the highly selective palladium catalyzed kinetic resolutions of the racemic cyclic allylic carbonates rac-1 a-c and racemic acyclic allylic carbonates rac-3 aa and rac-3 ba through reaction with tert-butylsulfinate, tolylsulfinate, phenylsulfinate anions and 2-pyrimidinethiol by using N,N'-(1R,2R)-1,2-cyclohexanediylbis[2-(diphenylphosphino)-benzamide] (BPA)
Maria Carolina P Lima et al.
The journal of physical chemistry. A, 110(22), 7253-7261 (2006-06-02)
A combined Monte Carlo and quantum mechanical study was carried out to analyze the tautomeric equilibrium of 2-mercaptopyrimidine in the gas phase and in aqueous solution. Second- and fourth-order Møller-Plesset perturbation theory calculations indicate that in the gas phase thiol
V Krishnakumar et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 63(2), 454-463 (2005-07-02)
The molecular vibrations of 2-mercapto pyrimidine (MP) and 2,4-diamino-6-hydroxy-5-nitroso pyrimidine (DAHNP) were investigated in polycrystalline sample, at room temperature, by Fourier transform infrared (FT-IR) and FT-Raman spectroscopics. In parallel, ab initio and various density functional (DFT) methods were used to
Josefa Angela García Calzón et al.
Journal of colloid and interface science, 290(2), 498-504 (2005-06-15)
The oxidation process induced by 2-mercaptopyrimidine (RSH) at a hanging mercury drop electrode was studied in aqueous media by normal and cyclic voltammetry. The results indicate the formation of a weakly adsorbed HgSR complex according to the reaction Hg+RSH-->HgSR+e(-)+H+. When
Morteza Montazerozohori et al.
Annali di chimica, 96(5-6), 285-292 (2006-07-22)
Photodegradation of several thiols and thiones including 2-pyrimidinethiol, thiazolidine-2-thione, imidazolidine-2-thione, 1,2,4- triazole 3-thiol and 2,5-dimercapto- 1,3,4-thiadiazole have been studied in aerated aqueous solution using zinc oxide under irradiation with 400W high pressure mercury lamp. Rate constants span the range from