Fontos dokumentumok
540099
(R)-(+)-Styrene oxide
97%, optical purity ee: 97% (GLC)
Szinonimák:
(R)-(+)-Phenyloxirane, (R)-Phenylethylene oxide
Teszt
97%
optikai aktivitás
[α]20/D +33°, neat
optikai tisztaság
ee: 97% (GLC)
robbanási határérték
~22 %
törésmutató
n20/D 1.534 (lit.)
bp
89-90 °C/23 mmHg (lit.)
sűrűség
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
phenyl
SMILES string
C1O[C@@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C8H8O/c1-2-4-7(5-3-1)8-6-9-8/h1-5,8H,6H2/t8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AWMVMTVKBNGEAK-QMMMGPOBSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- As a chiral initiator in the synthesis of 5-pyrimidyl alkanol from its corresponding aldehyde using diisopropylzinc.
- As a substrate in the stereoselective intermolecular O-alkylation of phenols with epoxides via Friedel–Crafts-type reaction.
- As a substrate in the ring-opening reactions of epoxides with alcohols, carboxylic acids, and thiols using the AlPW12O40 catalyst.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
176.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
80 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?