Fontos dokumentumok
540102
(S)-(−)-Styrene oxide
98%, optical purity ee: 98% (GC)
Szinonimák:
(S)-(−)-Phenyloxirane, (S)-Phenylethylene oxide
Teszt
98%
optikai aktivitás
[α]20/D −33°, neat
optikai tisztaság
ee: 98% (GC)
törésmutató
n20/D 1.535 (lit.)
bp
192-194 °C (lit.)
sűrűség
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
phenyl
SMILES string
C1O[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C8H8O/c1-2-4-7(5-3-1)8-6-9-8/h1-5,8H,6H2/t8-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AWMVMTVKBNGEAK-MRVPVSSYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
174.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
79 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?