Merck
184802
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenethylamine hydrochloride
95%
Szinonimák:
2-(4-Nitrophenyl)ethylamine hydrochloride
About This Item
Lineáris képlet:
O2NC6H4CH2CH2NH2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
202.64
Beilstein:
3568915
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
mp
200 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
amine
nitro
SMILES string
Cl.NCCc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10N2O2.ClH/c9-6-5-7-1-3-8(4-2-7)10(11)12;/h1-4H,5-6,9H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JVMHULJEYUQYSH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Nitrophenethylamine hydrochloride was used in the synthesis of:
  • ortho-metalated primary phenethylamines complexes containing six-membered palladacycles
  • N-(4-nitrophenethyl)formamide
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Li-Ping He et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 66(Pt 7), o1721-o1721 (2010-01-01)
The title compound, C(9)H(10)N(2)O(3), was synthesized by direct N-formyl-ation of 4-nitro-phenethyl-amine hydro-chloride with formic acid and sodium formate in the absence of catalyst and solvent. In the crystal structure, mol-ecules are linked by inter-molecular N-H⋯O hydrogen-bond inter-actions into chains parallel
Ortho-metalated primary amines. 6.1 The first synthesis of six-membered palladacycles from primary amines containing electron-withdrawing substituents: end of the limiting rules of Cope and Friedrich on cyclopalladation of benzyl-and phenethylamines.
Vicente J, et al.
Organometallics, 22(26), 5513-5517 (2003)