Merck
534595
Sigma-Aldrich
4-(2-Methoxyethyl)phenol
97%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3O(CH2)2C6H4OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.19
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
42-45 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
COCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-11-7-6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5,10H,6-7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAYGEALAEQKPDI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-(2-Methoxyethyl)phenol can be prepared by reacting methyl vinyl ether and 4-bromonitrobenzene.
Alkalmazás
4-(2-Methoxyethyl)phenol may be used in the preparation of methyl analog of metoprolol (MAM).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2
A New Route to 4-(2-Methoxyethyl) Phenol Via Palladium-Catalysed Arylation of Methyl Vinyl Ether.
Hallberg A, et al.
Synthetic Communications, 15(13), 1131-1136 (1985)
Evidence that serine 304 is not a key ligand-binding residue in the active site of cytochrome P450 2D6.
Ellis SW, et al.
The Biochemical Journal, 345(3), 565-571 (2000)
Alfred Svan et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 51(3), 207-218 (2016-03-10)
Identification of degradation products from trace organic compounds, which may retain the biological activity of the parent compound, is an important step in understanding the long-term effects of these compounds on the environment. Constructed wetlands have been successfully utilized to
M Allaoua et al.
Journal of applied microbiology, 125(4), 1162-1174 (2018-05-18)
In vitro and in vivo studies were conducted to test a new carvacrol-based product designed to delay the carvacrol release so that it could reach the caeca of broiler chickens in order to control Campylobacter jejuni. Antimicrobial activity of carvacrol, a