Merck
537950
Sigma-Aldrich
3-(Imidazol-1-yl)propyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0 mmol/g loading
Szinonimák:
Imidazole-3 functionalized silica gel
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.22
a címkézés mértéke
1.0 mmol/g loading
Minőségi szint
külső felület
500 m2/g
részecskeméret
200-400 mesh
pórusméret
60 Å pore size
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Functionalized silica gel is used in size-exclusion chromatography of cationic polymers and in the separation of sugars, steroids, cholesterol, and triglycerides.