Merck
538078
Sigma-Aldrich
Propionyl chloride-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1 mmol/g loading
Szinonimák:
Carboxychloro-2-functionalized silica gel
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
a címkézés mértéke
1 mmol/g loading
Minőségi szint
külső felület
500 m2/g
részecskeméret
200-400 mesh
pórusméret
60 Å pore size
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=[SiH2].CCC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClO.H2OSi/c1-2-3(4)5;1-2/h2H2,1H3;2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IYPMNWVACSXYDT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Scavenges primary & secondary amines and alcohols
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)