Merck
660450
Sigma-Aldrich
3-Aminopropyl(3-oxobutanoic acid) functionalized silica
nanoparticles, ~15 nm particle size (DLS), dispersion, 2.5 % (w/v) in DMF
Szinonimák:
Carboxylic acid-functionalized silica colloid
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Forma
dispersion
koncentráció
2.5 % (w/v) in DMF
részecskeméret
~15 nm (DLS)
bp
143-153 °C
sűrűség
0.927 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Dispersion may settle. Shake well before use.
Used for the self-assembly of nano-scale monolayers.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
90.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
32.2 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Galow, T.H. et al.
Advanced Materials, 12, 576-576 (2000)