Fontos dokumentumok
537926
3-(Diethylenetriamino)propyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.3 mmol/g loading
Szinonimák:
Triamine-3 functionalized silica gel
Összes fotó(2)
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
a címkézés mértéke
1.3 mmol/g loading
Minőségi szint
részecskeméret
200-400 mesh
pórusméret
60 Å pore size
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=[SiH2].CCCNCCNCCN
InChI
1S/C7H19N3.H2OSi/c1-2-4-9-6-7-10-5-3-8;1-2/h9-10H,2-8H2,1H3;2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLTNBAWJMOOTTQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Metal Scavenger: Pd, Pb, Co, Hg, and Ru
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?