Merck
536067
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-mercaptobenzimidazole
96%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H7N3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
165.22
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
eCl@ss:
32151614
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
mp
240-244 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
InChI
1S/C7H7N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)10-7(11)9-5/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BXDMTLVCACMNJO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Siffeen Zehra et al.
Journal of fluorescence, 29(4), 1029-1037 (2019-07-22)
A novel coumarin based Schiff base sensor probe 1, was synthesized and structural elucidation was carried out by FTIR, UV-vis, 1H and 13C NMR and MS spectroscopy. The optical properties of the sensor probe were investigated by employing absorption and