Fontos dokumentumok
419419
Chitosan
high molecular weight
Szinonimák:
Deacetylated chitin, Poly(D-glucosamine)
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
(Coarse ground flakes and powder)
molekulatömeg
310000-375000 Da
viszkozitás
800-2000 cP, 1 wt. % in 1% acetic acid(25 °C, Brookfield)(lit.)
oldhatóság
H2O: insoluble
organic solvents: insoluble
InChI
1S/C56H103N9O39/c1-87-56(86)65-28-38(84)46(19(10-74)96-55(28)104-45-18(9-73)95-49(27(64)37(45)83)97-39-12(3-67)88-47(85)20(57)31(39)77)103-54-26(63)36(82)44(17(8-72)94-54)102-53-25(62)35(81)43(16(7-71)93-53)101-52-24(61)34(80)42(15(6-70)92-52)100-51-23(60)33(79)41(14(5-69)91-51)99-50-22(59)32(78)40(13(4-68)90-50)98-48-21(58)30(76)29(75)11(2-66)89-48/h11-55,66-85H,2-10,57-64H2,1H3,(H,65,86)/t11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48+,49+,50+,51+,52+,53+,54+,55+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Chitin, a natural polysaccharide, is the second most abundant natural biopolymer in the world, after cellulose.
Polymers, natural or synthetic, are vital in medical advancements, contributing to device and pharmaceutical development in therapy.
Carcinogenic compounds in elastomers: 1,3-butadiene and isoprene used in elastomer manufacturing, classified as carcinogenic by IARC.
Chitosan is a naturally occurring polysaccharide ideally suited for use in medical supplies, devices, therapeutics, and diagnostics. The unique natural characteristics of chitosan include its cationic, biocompatible, biodegradable, non-toxic, non-immunogenic, and antimicrobial properties.