Fontos dokumentumok
70430
1,4-Dihydroxynaphthalene
technical, ≥90% (HPLC)
Szinonimák:
1,4-Naphthalenediol, p-Naphthohydroquinone (α)
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
form
crystals
mp
191-192 °C (dec.)
SMILES string
Oc1ccc(O)c2ccccc12
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6,11-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCILLCXFKWDRMK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?