Merck
530999
Sigma-Aldrich
Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium triflate
electronic grade, ≥99% trace metals basis
Szinonimák:
Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium trifluoromethanesulfonate, DtBPIT
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)3CC6H4]2ICF3SO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
542.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
electronic grade
Minőségi szint
leírás
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
Teszt
≥99% trace metals basis
mp
162-166 °C (lit.)
oldhatóság
ethyl lactate: ~25%
γ-butyrolactone: ~50%
PGMEA: ~50%
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CC(C)(C)c1ccc([I+]c2ccc(cc2)C(C)(C)C)cc1
InChI
1S/C20H26I.CHF3O3S/c1-19(2,3)15-7-11-17(12-8-15)21-18-13-9-16(10-14-18)20(4,5)6;2-1(3,4)8(5,6)7/h7-14H,1-6H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VGZKCAUAQHHGDK-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)