Merck
742988
Sigma-Aldrich
Bis(4-bromophenyl)iodonium triflate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(p-Br-Ph)2IOTf, Bis(4-bromophenyl)iodonium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H8Br2F3IO3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
587.97
Beilstein:
4900069
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
összetétel
carbon, 25.9-27.2% CHN
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
funkcionális csoport
bromo
fluoro
iodo
triflate
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Brc1ccc([I+]c2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C12H8Br2I.CHF3O3S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-8H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HJAMWVFQXYTJBE-UHFFFAOYSA-M
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)