Merck
743534
Sigma-Aldrich
Phenyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]iodonium triflate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
Phenyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]iodonium trifluoromethanesulfonate, [3-(Trifluoromethyl)phenyl]phenyliodonium triflate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H9F6IO3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
498.18
Beilstein:
10503310
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
összetétel
carbon, 32.9-34.6% CH
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
funkcionális csoport
fluoro
iodo
triflate
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)c1cccc([I+]c2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H9F3I.CHF3O3S/c14-13(15,16)10-5-4-8-12(9-10)17-11-6-2-1-3-7-11;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-9H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OSSLDNUSYGVAIB-UHFFFAOYSA-M
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)