Merck
772836
Sigma-Aldrich
Isopropenylmagnesium bromide solution
greener alternative
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Szinonimák:
1-Methylvinylmagnesium bromide, 1-Propen-2-ylmagnesium bromide, 2-Propen-2-ylmagnesium bromide, Bromo prop-1-en-2-yl magnesium, Bromo(isopropenylmagnesium), Isopropenylmagnesium bromide
About This Item
Lineáris képlet:
CH2=C(CH3)MgBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
145.28
Beilstein:
3587297
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
EC index szám:
603-688-6
NACRES:
NA.22
Forma
solution
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
sűrűség
0.970 g/mL
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=C)[Mg]Br
InChI
1S/C3H5.BrH.Mg/c1-3-2;;/h1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFTYALBVGVNGLI-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product, 1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran aligns with Safer Solvents and Auxiliaries, Use of Renewable Feedstocks and Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention. Click here for more information.
Alkalmazás
Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF)
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
57.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
14 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)