Merck
486906
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-triphenylphosphonium bromide
95 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
CD3P(C6H5)3Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
360.24
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
95 atom % D
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Whiting Reaction
mp
233-235 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[Br-].[2H]C([2H])([2H])[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18P.BrH/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LSEFCHWGJNHZNT-NIIDSAIPSA-M
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)