Fontos dokumentumok
674435
16-Mercaptohexadecanoic acid
98%
Szinonimák:
MHDA
Teszt
98%
form
solid
mp
65-69 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C16H32O2S/c17-16(18)14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-19/h19H,1-15H2,(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
INOAASCWQMFJQA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.