Teszt
95%
Forma
solid
mp
66-70 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
OCc1ccccc1C#C
InChI
1S/C9H8O/c1-2-8-5-3-4-6-9(8)7-10/h1,3-6,10H,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZKCWIJQOZHADEM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Alkynes' versatility enables reactions like addition, metathesis, hydroboration, cleavage, coupling, and cycloadditions in synthetic chemistry.