Merck
183636
Sigma-Aldrich
2-Iodobenzyl alcohol
98%
About This Item
Lineáris képlet:
IC6H4CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
234.03
Beilstein:
2079487
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
89-92 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
iodo
SMILES string
OCc1ccccc1I
InChI
1S/C7H7IO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WZCXOBMFBKSSFA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Iodobenzyl alcohol was used in the synthesis of:
  • substituted seven-membered lactones
  • 2-[(E)-(1′-iodo-2′-propenyl)]benzyl alcohol
  • 2,3-diphenyl-1-indenone
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Guangwei Wang et al.
Journal of organometallic chemistry, 692(21), 4731-4736 (2007-10-01)
The Zr-catalyzed methylalumination of heterosubstituted arylethynes containing O, S, Cl, and Si can proceed in high yields (>70%) and in a highly regio- and stereoselective manner (≥98-99%), although SO(2)Ph, Br, and Cl in a benzylic position present serious chemoselectivity-related problems.
Synthesis of indenones via palladium-catalyzed annulation of internal alkynes.
Larock RC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58(17), 4579-4583 (1993)
Dinesh Kumar Rayabarapu et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(20), 5630-5631 (2002-05-16)
A new class of substituted seven-membered lactones 3 were conveniently synthesized via cyclization of o-iodobenzyl alcohol 1 (o-IC(6)H(4)CH(2)OH) with various propiolates 2 (RC triple bond CCOOMe) in the presence of Ni(dppe)Br(2) and Zn powder in acetonitrile at 80 degrees C.