Merck
518824
Sigma-Aldrich
N-Methyldipropylamine
98%
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CH2CH2)2NCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
115.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.406 (lit.)
bp
117 °C (lit.)
sűrűség
0.734 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCCN(C)CCC
InChI
1S/C7H17N/c1-4-6-8(3)7-5-2/h4-7H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UVBMZKBIZUWTLV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
38.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
3.33 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Design and evaluation of switchable-hydrophilicity solvents.
Vanderveen JR, et al.
Green Chemistry, 16(3), 1187-1197 (2014)