Merck
426717
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-co-acrylic acid)
acrylic acid 5 wt. %, beads
About This Item
Lineáris képlet:
(CH2CH2)x[CH2CH(CO2H)]y
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
leírás
drop point 105 °C Mettler
Minőségi szint
form
beads
összetétel
acrylic acid, 5 wt. %
keménység
≤2.5 dmm (ASTM D 5, 25 °C)
viszkozitás
575 cP(145 °C, Brookfield)(lit.)
savszám
37‑44 mg KOH/g
átmeneti hőmérséklet
Tm 99-101 °C
sűrűség
0.93 g/mL at 25 °C
SMILES string
C=C.OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.C2H4/c1-2-3(4)5;1-2/h2H,1H2,(H,4,5);1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QHZOMAXECYYXGP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Processing and performance additive. Promotes crystallization of PET. Assists dispersion of additives in plastics.
Tulajdonságok és előnyök
Forms reversible ionic clusters (crosslinks). Promotes adhesion to various substrates, tougher, more chemically resistant and more transparent than parent acid copolymer.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A P Martínez-Camacho et al.
Carbohydrate polymers, 91(2), 666-674 (2012-11-06)
The obtaining of chitosan extruded films was possible by using low density polyethylene (LDPE) as a matrix polymer and ethylene-acrylic acid copolymer as an adhesive, in order to ensure adhesion in the interphase of the immiscible polymers. The obtained blend
C Albano et al.
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 4(3), 467-475 (2011-02-15)
In this investigation, the behavior of the mechanical properties of composites of high-density polyethylene/hydroxyapatite (HDPE/HA) with and without ethylene-acrylic acid copolymer (EAA) as possible compatibilizer, was studied. Different mathematical models were used to predict their Young's modulus, tensile strength and
Optician's occupational allergic contact dermatitis, paresthesia and paronychia caused by anaerobic acrylic sealants.
L Kanerva et al.
Contact dermatitis, 44(2), 117-119 (2001-02-24)
Marc David Grynbaum et al.
Journal of chromatography. A, 1156(1-2), 80-86 (2006-12-01)
The increased demand for chromatographic materials that are able to achieve a fast separation of large quantities of structure analogues is a great challenge. It is known that polymer based chromatographic materials have a higher loadability, compared to silica based
Siri Schauff et al.
Analytical chemistry, 79(21), 8323-8326 (2007-10-09)
The separation process in reversed-phase high-performance liquid chromatography employing C18 phases is mainly due to hydrophobic interactions. The separation of tocopherol isomers, exhibited by the C30 phases, however, is additionally driven by shape selectivity. This phenomenon is investigated by suspended-state