Merck
182869
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-co-acrylonitrile)
average Mw ~185,000 by GPC, acrylonitrile 30 wt. %, powder
Méret kiválasztása
100 G
82 900,00 Ft
82 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 G
82 900,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
[CH2CH(C6H5)]x[CH2CH(CN)]y
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
82 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mw ~185,000 by GPC
összetétel
acrylonitrile, 30 wt. %
sűrűség
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=CC#N.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C3H3N/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-2-3-4/h2-7H,1H2;2H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SCUZVMOVTVSBLE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Acrylonitrile-styrene-acrylate particles with different microstructure for improving the toughness of poly (styrene-co-acrylonitrile) resin: Examines the enhancement of SAN resin toughness using ASA particles with various morphologies, potentially useful for developing advanced polymeric materials (Y Zhang et al., 2021).
  • Fabrication by spin-coating and optical characterization of poly (styrene-co-acrylonitrile) thin films: Describes the fabrication and optical properties assessment of PSAN thin films, useful in materials science for applications requiring detailed optical properties analysis (E Hedl et al., 2021).
  • Rapid fabrication of periodic patterns on poly (styrene-co-acrylonitrile) surfaces using direct laser interference patterning: Discusses a method for patterning PSAN surfaces, relevant for materials science research involving microfabrication and nanotechnology (MF Broglia et al., 2015).
  • A novel solid-solid phase change material based on poly (styrene-co-acrylonitrile) grafting with palmitic acid copolymers: Investigates PSAN-based solid-solid phase change materials, which could be significant in drug delivery systems where temperature control is crucial (S Mu et al., 2015).
  • Synthesis, optimization, and characterization of poly (Styrene‐co‐Acrylonitrile) copolymer prepared via precipitation polymerization: Provides insights into the synthesis and properties of PSAN copolymers, applicable in designing materials with specific mechanical and thermal characteristics (MR El‐Aassar et al., 2018).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
[Hygienic chemical studies on plastics (II). Residual acrylonitrile in ABS resin or AS resin and its migration into water (author's transl)].
T Tatsuno et al.
Eisei Shikenjo hokoku. Bulletin of National Institute of Hygienic Sciences, (97)(97), 93-97 (1979-01-01)